(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Pyrazol-1-yl-phenyl)methanol
OR23294-1G OR23294-25G OR23294-5G
APOSOR23294-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23294-1G APOSOR23294-25G APOSOR23294-5G
(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2000 g/mol
Point de fusion: 76…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682057
Numéro CAS: 143426-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité