1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23295-1G OR23295-5G
APOSOR23295-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR23295-1G APOSOR23295-5G
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇IN₂
MW: 270,0700 g/mol
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681941
Numéro CAS: 368869-86-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité