4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(1-Imidazolyl)benzaldehyde, 1-(4-Formylphenyl)imidazole, 4-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
OR23299-1G OR23299-5G OR23299-10G
APOSOR23299-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23299-1G APOSOR23299-5G APOSOR23299-10G
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,1833 g/mol
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209977
Numéro CAS: 10040-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité