(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(1H-Imidazol-1-yl)benzyl alcohol, (4-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol
OR23300-1G
APOSOR23300-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23300-1G
(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol 95%
(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2000 g/mol
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682059
Numéro CAS: 86718-08-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité