4-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-Imidazolyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)imidazole, 4-(1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
OR23301-5G
APOSOR23301-5GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR23301-5G
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃
MW: 169,1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127147
Numéro CAS: 25372-03-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité