4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23309-25G
APOSOR23309-25GEA 127 EUR InStock
APOSOR23309-25G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,2682 g/mol
Point de fusion: 41…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00452233
Numéro CAS: 27913-99-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité