3-(Chloromethyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2331-1G OR2331-25G OR2331-5G
APOSOR2331-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2331-1G APOSOR2331-25G APOSOR2331-5G
3-(Chloromethyl)benzoic acid
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,59 g/mol
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191922
Numéro CAS: 31719-77-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité