6-Phénoxy-3-formylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Phenoxynicotinaldehyde, 6-Phenoxypyridine-3-carboxaldehyde
OR23319-100MG
APOSOR23319-100MGEA 58 EUR InStock
APOSOR23319-100MG
6-Phénoxy-3-formylpyridine
6-Phénoxy-3-formylpyridine
Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Point de fusion: 102…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681950
Numéro CAS: 173282-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité