6-Phenoxypyridin-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23323-1G OR23323-25G OR23323-5G
APOSOR23323-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23323-1G APOSOR23323-25G APOSOR23323-5G
6-Phenoxypyridin-3-amine
6-Phenoxypyridin-3-amine
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,22 g/mol
Point de fusion: 71…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01692449
Numéro CAS: 25194-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité