3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23348-1G OR23348-250MG
APOSOR23348-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR23348-1G APOSOR23348-250MG
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Point de fusion: 175…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02656610
Numéro CAS: 61471-45-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité