5-Bromobenzo[b]thiophène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromobenzothiophene
OR23397-5G OR23397-25G
APOSOR23397-5GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR23397-5G APOSOR23397-25G
5-Bromobenzo[b]thiophène 98%
5-Bromobenzo[b]thiophène
Formule: C₈H₅BrS
MW: 213,1 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C/10mmHg
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03069318
Numéro CAS: 4923-87-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité