3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23399-1G
APOSOR23399-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR23399-1G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0300 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014556
Numéro CAS: 4926-47-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité