Cyclohexylbenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Phenylcyclohexane
OR2340-100G OR2340-25G
APOSOR2340-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR2340-100G APOSOR2340-25G
Cyclohexylbenzène
Cyclohexylbenzène
Formule: C₁₂H₁₆
MW: 160,26 g/mol
Point d'ébullition: 239…240 °C
Point de fusion: 44381 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001451
Numéro CAS: 827-52-1
EINECS: 212-572-0
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité