4-Méthoxybenzonitrile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
OR23419-100G OR23419-25G OR23419-500G
APOSOR23419-100GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR23419-100G APOSOR23419-25G APOSOR23419-500G
4-Méthoxybenzonitrile 99%
4-Méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 256…257 °C/765mmHg
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001818
Numéro CAS: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité