2-Chloro-3-iodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2342-100G OR2342-25G OR2342-5G
APOSOR2342-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR2342-100G APOSOR2342-25G APOSOR2342-5G
2-Chloro-3-iodopyridine
2-Chloro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661298
Numéro CAS: 78607-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité