2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Bis(methylthio)methylene)malononitrile
OR23452-25G
APOSOR23452-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR23452-25G
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile 98%
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile
Formule: C₆H₆N₂S₂
MW: 170,26 g/mol
Point de fusion: 76…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052730
Numéro CAS: 5147-80-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité