Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de cyclopropyltriphénylphosphonium 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR23456-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR23456-100G APOSOR23456-25G APOSOR23456-5G APOSOR23456-10G
Bromure de cyclopropyltriphénylphosphonium 95+%
Bromure de cyclopropyltriphénylphosphonium


Formule: C₂₁H₂₀BrP
MW: 383,27 g/mol
Point de fusion: 183…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011872
Numéro CAS: 14114-05-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité