6-Nitroquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR2346-100GEA 149 EUR InStock
APOSOR2346-100G APOSOR2346-25G
6-Nitroquinoléine
6-Nitroquinoléine
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Point de fusion: 151…153 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006799
Numéro CAS: 613-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité