Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-3-nitroanisole 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR2348-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR2348-100G
4-Bromo-3-nitroanisole 98%
4-Bromo-3-nitroanisole


Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Point d'ébullition: 153…154 °C/13mmHg
Point de fusion: 32…34 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051511
Numéro CAS: 5344-78-5
EINECS: 226-290-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité