1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2',2'',2'''-(((Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, BAPTA
OR2350T-1G OR2350T-5G
APOSOR2350T-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR2350T-1G APOSOR2350T-5G
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
A highly selective calcium-ion chelating reagent.
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₁₀
MW: 476,44 g/mol
Point de fusion: 189…190 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036255
Numéro CAS: 85233-19-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité