Acide galactarique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2356-500GEA 66.9 EUR InStock
APOSOR2356-500G APOSOR2356-100G APOSOR2356-1KG
Acide galactarique 97%
Acide galactarique
Formule: C₆H₁₀O₈
MW: 210,14 g/mol
Point de fusion: 210…230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 526-99-8
EINECS: 208-404-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité