Acide 4-chlorosalicylíque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2357-25G OR2357-100G
APOSOR2357-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR2357-25G APOSOR2357-100G
Acide 4-chlorosalicylíque 98%
Acide 4-chlorosalicylíque
Formule: C₇H₅ClO₃
Point de fusion: 209…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002449
Numéro CAS: 5106-98-9
EINECS: 225-829-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité