Phénanthroline-1,10 monohydraté
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2359-100G OR2359-250G OR2359-25G
APOSOR2359-100GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR2359-100G APOSOR2359-250G APOSOR2359-25G
Phénanthroline-1,10 monohydraté
Phénanthroline-1,10 monohydraté
Formule: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Point de fusion: 97…104 °C
Densité: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149973
Numéro CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité