Iodure de (méthyl)triphénylphosphonium 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23590-100G OR23590-500G
APOSOR23590-100GEA 51 EUR InStock
APOSOR23590-100G APOSOR23590-500G
Iodure de (méthyl)triphénylphosphonium 97%
Iodure de (méthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₁₉H₁₈IP
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066175
Numéro CAS: 2065-66-9
ONU: 3464
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité