tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bredereck's reagent, 1-tert-Butoxy-N,N,N',N'-tetramethylmethylenenediamine, [(tert-butoxy)(dimethylamino)methyl]dimethylamine, tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
OR2361-100G OR2361-25G
APOSOR2361-100GEA 105 EUR InStock
APOSOR2361-100G APOSOR2361-25G
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Formule: C₉H₂₂N₂O
MW: 174,288 g/mol
Point d'ébullition: 50…55 °C/15mmHg
Densité: 0.844 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042858
Numéro CAS: 5815-08-7
EINECS: 227-383-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité