Éthoxyméthylenemalononitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23610-100G OR23610-500G
APOSOR23610-100GEA 85.8 EUR InStock
APOSOR23610-100G APOSOR23610-500G
Éthoxyméthylenemalononitrile 95%
Éthoxyméthylenemalononitrile
Formule: C₆H₆N₂O
Point d'ébullition: 160…161 °C/12mmHg
Point de fusion: 62…68 °C
Point d'éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001854
Numéro CAS: 123-06-8
EINECS: 204-597-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité