2-Iodobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
OR23611-500G
APOSOR23611-500GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR23611-500G
2-Iodobenzoate de méthyle 98%
2-Iodobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Point d'ébullition: 148…150 °C/10mmHg
Densité: 1.784 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016351
Numéro CAS: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité