6-Morpholino-3-pyridinamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Morpholinopyridin-3-amine, 5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine
OR23613-1G OR23613-25G OR23613-5G
APOSOR23613-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR23613-1G APOSOR23613-25G APOSOR23613-5G
6-Morpholino-3-pyridinamine
6-Morpholino-3-pyridinamine
Formule: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,22 g/mol
Point de fusion: 126…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00119562
Numéro CAS: 52023-68-4
EINECS: 257-613-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité