Trichloroacrylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23621-1G OR23621-250MG
APOSOR23621-1GEA 560 EUR InStock
APOSOR23621-1G APOSOR23621-250MG
Trichloroacrylic acid
Trichloroacrylic acid
Formule: C₃HCl₃O₂
MW: 175,397 g/mol
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015455
Numéro CAS: 2257-35-4
EINECS: 218-856-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité