Alcool 2,6-diméthoxybenzylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23632-1G OR23632-500MG
APOSOR23632-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR23632-1G APOSOR23632-500MG
Alcool 2,6-diméthoxybenzylique
Alcool 2,6-diméthoxybenzylique
Formule: C₉H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016862
Numéro CAS: 16700-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité