2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR23647-25GEA 120 EUR InStock
APOSOR23647-25G APOSOR23647-100G APOSOR23647-10G APOSOR23647-5G
2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo
2-Bromo-5-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C
Densité: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051594
Numéro CAS: 35450-36-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité