Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxybenzenesulphonamide 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyphenylsulphonamide, p-Phenolsulphonamide

OR2368-25G OR2368-5G OR2368-1G
APOSOR2368-25GEA 112 EUR InStock
APOSOR2368-25G APOSOR2368-5G APOSOR2368-1G
4-Hydroxybenzenesulphonamide 97%
4-Hydroxybenzenesulphonamide


Formule: C₆H₇NO₃S
MW: 173,19 g/mol
Point de fusion: 174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059190
Numéro CAS: 1576-43-8
EINECS: 216-408-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité