Pivaloylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23696-100G OR23696-250G OR23696-25G
APOSOR23696-100GEA 35 EUR InStock
APOSOR23696-100G APOSOR23696-250G APOSOR23696-25G
Pivaloylacetonitrile
Pivaloylacetonitrile
Formule: C₇H₁₁NO
Point d'ébullition: 125…126 °C/15mmHg
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010208
Numéro CAS: 59997-51-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité