2-Iodomésitylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR23747-100GEA 222 EUR InStock
APOSOR23747-100G
2-Iodomésitylène 98%
2-Iodomésitylène
Formule: C₉H₁₁I
MW: 246,09 g/mol
Point de fusion: 28…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013707
Numéro CAS: 4028-63-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité