4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23757-100G OR23757-25G OR23757-500G
APOSOR23757-100GEA 52.4 EUR InStock
APOSOR23757-100G APOSOR23757-25G APOSOR23757-500G
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
Formule: C₆H₃Br₂Cl₂N
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052815
Numéro CAS: 113571-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité