2,3-Dibromothiophène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23788-25G OR23788-5G
APOSOR23788-25GEA 23.4 EUR InStock
APOSOR23788-25G APOSOR23788-5G
2,3-Dibromothiophène 98%
2,3-Dibromothiophène
Formule: C₄H₂Br₂S
Point d'ébullition: 214…216 °C
Densité: 2.137 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005418
Numéro CAS: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité