3,5-Dibromobenzyle bromure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dibromobenzyl bromide, 1,3-Dibromo-5-(bromomethyl)benzene, alpha,3,5-Tribromotoluene
OR23789-25G
APOSOR23789-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR23789-25G
3,5-Dibromobenzyle bromure 98%
3,5-Dibromobenzyle bromure
Formule: C₇H₅Br₃
MW: 328,83 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C/15mmHg
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052415
Numéro CAS: 56908-88-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité