5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2383-5GEA 125 EUR InStock
APOSOR2383-5G
5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole
5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole
Formule: C₈H₆Cl₂N₂
MW: 201,0500 g/mol
Point de fusion: 248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276973
Numéro CAS: 6478-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité