4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23833-1G OR23833-5G
APOSOR23833-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR23833-1G APOSOR23833-5G
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
Formule: C₄H₈N₄
MW: 112,14 g/mol
Point de fusion: 196…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051647
Numéro CAS: 3530-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité