3,5-Di-tert-butylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2387-1G OR2387-5G
APOSOR2387-1GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR2387-1G APOSOR2387-5G
3,5-Di-tert-butylaniline
3,5-Di-tert-butylaniline
Formule: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Point de fusion: 54…57 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134096
Numéro CAS: 2380-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité