Acide 4-phénylbutyrique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2390-25GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR2390-25G APOSOR2390-100G APOSOR2390-500G
Acide 4-phénylbutyrique 98%
Acide 4-phénylbutyrique
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C/10mmHg
Point de fusion: 49…53 °C
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004403
Numéro CAS: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité