Myosmine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine
OR23912-1G OR23912-5G OR23912-10G
APOSOR23912-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR23912-1G APOSOR23912-5G APOSOR23912-10G
Myosmine 98%
Myosmine
Formule: C₉H₁₀N₂
MW: 146,193 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052019
Numéro CAS: 532-12-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité