4-Cyanobenzènesulfonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23947-1G OR23947-5G
APOSOR23947-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR23947-1G APOSOR23947-5G
4-Cyanobenzènesulfonamide 97%
4-Cyanobenzènesulfonamide
Formule: C₇H₆N₂O₂S
MW: 182,2 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00178767
Numéro CAS: 3119-02-6
EINECS: 221-492-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité