3-Pyrroline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,5-Dihydro-1H-pyrrole
OR2396-1G
APOSOR2396-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR2396-1G
3-Pyrroline 97%
3-Pyrroline
Formule: C₄H₇N
MW: 69,11 g/mol
Point d'ébullition: 90…91 °C
Densité: 0.91 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005213
Numéro CAS: 109-96-6
EINECS: 203-723-1
ONU: 2733
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité