4-Chlorostyrène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2398-1KGEA 481 EUR InStock
APOSOR2398-1KG APOSOR2398-250G APOSOR2398-100G
4-Chlorostyrène
4-Chlorostyrène
Formule: C₈H₇Cl
MW: 138,6 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000632
Numéro CAS: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité