Bromure de (1-propyl)triphénylphosphonium 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR23996-25GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR23996-25G APOSOR23996-5G
Bromure de (1-propyl)triphénylphosphonium 99%
Bromure de (1-propyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₁H₂₂BrP
MW: 385,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011843
Numéro CAS: 6228-47-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité