2,2'-Dithiodipyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
OR24005-100G OR24005-25G OR24005-5G
APOSOR24005-100GEA 108 EUR InStock
APOSOR24005-100G APOSOR24005-25G APOSOR24005-5G
2,2'-Dithiodipyridine
2,2'-Dithiodipyridine
Formule: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220,32 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Point d'éclair: 210 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006287
Numéro CAS: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité