5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR24019-10G OR24019-5G
APOSOR24019-10GEA 171 EUR InStock
APOSOR24019-10G APOSOR24019-5G
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅ClO₅S
MW: 236,63 g/mol
Point de fusion: 168…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052974
Numéro CAS: 17243-13-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité