2,6-Diméthoxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24023-25G OR24023-5G OR24023-100G
APOSOR24023-25GEA 181 EUR InStock
APOSOR24023-25G APOSOR24023-5G APOSOR24023-100G
2,6-Diméthoxybenzaldéhyde 98%
2,6-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 285 °C
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010862
Numéro CAS: 3392-97-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité