5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24041-1G
APOSOR24041-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR24041-1G
5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde 97%
5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde
Formule: C₅H₃NO₃S
MW: 157,15 g/mol
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052581
Numéro CAS: 75428-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité